CLS3180105
Pyrex® evaporating dishes
capacity 290 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3180
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 3180-105
D.E. × A
~105 mm × 55 mm
capacidade
290 mL
Descrição geral
Flat- bottom, beaded rim.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)