CLS318090
Pyrex® evaporating dishes
capacity 170 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3180
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 3180-90
D.E. × A
~90 mm × 49 mm
capacidade
170 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Flat- bottom, beaded rim.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS318090-6EA | 4061833883716 |
CLS318090-1EA |