Documentos Principais
BR144315
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 14 mm
Sinônimo(s):
Stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Materiais
silicone
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 144315
Altura
20 mm
diâmetro da base
10.5 mm
diâmetro do topo
14 mm
Descrição geral
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)