Documentos Principais
MTCT1421
MTC Bio Disposable Test Tubes
capacity 8 mL, polypropylene, neck (rimless)
Sinônimo(s):
plastic tube, reagent dish, sample tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.15
Materiais
neck (rimless)
polypropylene
round
esterilidade
non-sterile
embalagem
bag of 6 × 500 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio T1421
capacidade
8 mL
diâmetro × C
13 mm × 100 mm
adequação
suitable for (cell culture)
Descrição geral
Bulk packed, economical test tubes for high volume users. Supplied non-sterile and without caps, available in either translucent polypropylene or crystal clear polystyrene. Caps can be ordered separately.
Test Tube / Culture Tube, 13x100mm, 8mL, PS, rimless, no cap, non-sterile, 10 bags of 300 tubes, 3000/cs
Características e benefícios
  • Round Bottoms
  • Non-Sterile
  • Plug Caps Available Separately
  • Resealable Zip Bags
  • Non-Graduated
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)