Documentos Principais
GF97134509
Barium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
Sinônimo(s):
BA006100
About This Item
Código UNSPSC:
12141505
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 971-345-09
peso
200 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)