474711
Barium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Barium element
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
dendritic pieces
purificado por
distillation
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
50.0 μΩ-cm, 20°C
p.e.
1640 °C (lit.)
pf
725 °C (lit.)
densidade
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ba]
InChI
1S/Ba
chave InChI
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It can be used as a dopant for Pb2+replacement in perovskite films. The addition of barium enhances the power conversion efficiency of organic-inorganic lead halide solar cells.
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)