Key Documents
R682845
1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHANONE (1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYLIDENE)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H24N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
356.425
Número MDL:
Outras notas