R2206
Rubrene
powder
Sinônimo(s):
5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
pf
330-335 °C (lit.)
λmax
299 nm
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/CuPc/NPD/Alq3:Rubrene (5%): DCM2 (2%)/Alq3/Mg:In
ITO/PEDOT:PSS/EHCz:Rubrene (1 wt%)/Cs2CO3:ITO
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
chave InChI
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?