QBD10776
dPEG®48-biotin acid
>90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Biotin-PEG-acid, Biotin-PEG48-COOH, PEG2000 biotin acid, PEG48-biotin acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90% (HPLC)
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10776-100MG | 4061842703319 |