P45605
3,3-Dimethyl-2-butanone
97%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone, Pinacolone
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
106 °C (lit.)
densidade
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
chave InChI
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?