Documentos Principais
8.00238
Sigma-Aldrich
Ethyl cinnamate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl cinnamate, Ethyl trans-3-phenylpropenoate, Cinnamic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=CHCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
271 °C/1013 hPa
pf
6-7 °C
temperatura de transição
flash point 135 °C
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
chave InChI
KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
135 °C