Documentos Principais
8.41645
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-butanone
for synthesis
Sinônimo(s):
3,3-Dimethyl-2-butanone, Pinacolone, Pinacoline, 1,1,1-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
200-920-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
33 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
105-106 °C/1013 hPa
pf
-53 °C
temperatura de transição
flash point 5 °C
densidade
0.808 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
chave InChI
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.810
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup