P42606
4-Methylpyridine N-oxide
98%
Sinônimo(s):
4-Methylpyridine 1-oxide, 4-Picoline N-oxide
Ensaio
98%
forma
crystals
pf
182-185 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
chave InChI
IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149 °C - closed cup