454850
2-Methyl-4-nitropyridine N-oxide
97%
Sinônimo(s):
4-Nitro-2-picoline N-oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
155-159 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(cc[n+]1[O-])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
chave InChI
FTTIAVRPJGCXAC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?