142352
4-Cyanopyridine N-oxide
96%
Sinônimo(s):
Isonicotinonitrile 1-oxide
Ensaio
96%
forma
solid
pf
223-225 °C (lit.)
solubilidade
1 M NH4OH: soluble 5 mg/mL, clear, colorless (methanol)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
[O-][n+]1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C6H4N2O/c7-5-6-1-3-8(9)4-2-6/h1-4H
chave InChI
QNCSFBSIWVBTHE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?