Key Documents
P28352
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-o-phenylenediamine
98%
Sinônimo(s):
2-Aminodiphenylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5NHC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
184.24
Beilstein:
908984
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
pf
77-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,13H2
chave InChI
NFCPRRWCTNLGSN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5