Documentos Principais
P18004
Sigma-Aldrich
9-Phenylanthracene
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H14
Número CAS:
Peso molecular:
254.33
Beilstein:
1910570
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
p.e.
417 °C (lit.)
pf
153-155 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3cc4ccccc24
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)20-18-12-6-4-10-16(18)14-17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
chave InChI
LUBXLGUQZVKOFP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
John Prakash et al.
Scientific reports, 10(1), 8921-8921 (2020-06-04)
Qualitative and quantitative display of multiple fluorescent analytes is made simple and reliable in this micelle assisted methodology. The adopted method involves micelle assisted evincing of ppb level of PAHs in water; measurement of total fluorescence (white light excitation fluorescence