About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CONHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
150.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
crystals
pf
115-116 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
chave InChI
FPTCVTJCJMVIDV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Shuja Abbas Khan et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 31(4), 1399-1405 (2018-07-24)
The total phenolic content, flavonoid content, in vitro xanthine oxidase (XOD) inhibitory activity and antioxidant activity (AA) of Eucommia ulmoides Oliver leaf extracts were investigated. The AA investigations included 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay, β-carotene/linoleic acid bleaching assay and oxygen radical absorbance
Giuseppe Giannini et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(2), 553-564 (2017-11-24)
AvidinOX, the oxidized derivative of Avidin, is a chemically modified glycoprotein, being currently under clinical investigation for targeted delivery of radioactive biotin to inoperable tumors. AvidinOX is produced by 4-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid (HABA)-assisted sodium periodate oxidation of Avidin. The peculiar property