A4626
1-Acetyl-2-phenylhydrazine
≥98%
Sinônimo(s):
N-Acetyl-N′-phenylhydrazine, acetylphenylhydrazine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
(Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s))
pf
128-131 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NNc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-7(11)9-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3,(H,9,11)
chave InChI
UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?