8.20561
2-Phenylacetohydrazide
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Phenylacetohydrazide, Acetic acid 2-phenylhydrazide, 1-Acetyl-2-phenylhydrazine
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
131 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N(NC(=O)C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-7(11)9-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3,(H,9,11)
chave InChI
UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3