Documentos Principais
L380045
Sigma-Aldrich
DCI Activator
configured for ABI, 0.25M
Sinônimo(s):
DCI activator solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
embalagem
pkg of 6 × 450 mL L380045-06
concentração
29-32 g/L
Impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear Appearance of Solution
clear
compatibilidade
configured for ABI
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)