Key Documents
JKA4107
Sigma-Aldrich
Succinimidyl Glutaramide-PEG5K-Succinimidyl Glutaramide
average Mn 5000
About This Item
Fórmula linear:
C4H4O2NOOCCH2CH2CH2COHN(CH2CH2O)n-CH2CH2NHCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
solid
peso molecular
average Mn 5000
Categorias relacionadas
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3