I27503
2-Isopropylbenzenethiol
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
2-Isopropylthiophenol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHC6H4SH
Número CAS:
Peso molecular:
152.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.5579 (lit.)
p.e.
220 °C (lit.)
densidade
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccccc1S
InChI
1S/C9H12S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
chave InChI
QEDRUXIMTJVXFL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?