H7504
3-Hexadecanone
≥99%
Sinônimo(s):
Ethyl tridecyl ketone
Ensaio
≥99%
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C16H32O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)4-2/h3-15H2,1-2H3
chave InChI
LTMXHUUHBSCKEK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?