Documentos Principais
930628
Sigma-Aldrich
VH 032 amide-alkyl C3-acid
≥95%
Sinônimo(s):
(4R), (S,R,S)-AHPC-CO-C3-acid, L-Prolinamide, N-(4-carboxy-1-oxobutyl)-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H36N4O6S
Número CAS:
Peso molecular:
544.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
51471602
NACRES:
NA.21
ligand
VH032
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C([C@@H](NC(CCCC(O)=O)=O)C(C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
chave InChI
FKGREQKARAJLQH-JXALWOEJSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of