Key Documents
GF42789370
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 5 m, coil width 25.4 mm
Sinônimo(s):
NI050237
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 427-893-70
Comprimento
5 m
largura da espiral
25.4 mm
espessura
0.10 mm