GF62263807
Nickel/Chromium
foil, thickness 0.10 mm, Ni80%/Cr20%, length 2 m, coil width 25.4 mm
Sinônimo(s):
NI050237
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 622-638-07
Comprimento
2 m
largura da espiral
25.4 mm
espessura
0.10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)