GF15510563
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 100 x 100mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinônimo(s):
NI050220
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
descrição
light tight (lt)
Formulário
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 155-105-63
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.025 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF15510563-2EA | 4061829961930 |
GF15510563-10EA | 4061829942090 |
GF15510563-1EA | 4061825428031 |
GF15510563-5EA | 4061831012132 |