GF74287491
Nickel/Chromium
wire, 0.045 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 100 m, temper annealed
Sinônimo(s):
NI055113
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 742-874-91
Comprimento
100 m
diâmetro
0.045 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)