GF09487581
Neodymium
rod, 50mm, diameter 12.5mm, cast, 99%
Sinônimo(s):
Neodymium, ND007940
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 094-875-81
resistividade
64.0 μΩ-cm, 20°C
p.e.
3074 °C (lit.)
pf
1021 °C (lit.)
densidade
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
chave InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)