Key Documents
GF01716690
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 2 m, temper annealed
Sinônimo(s):
W 145440
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 017-166-90
Comprimento
2 m
diâmetro
0.38 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)