GE17-5155-01
HiTrap® CM Fast Flow
Cytiva 17-5155-01, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
carboxymethyl
descrição
Ion Exchanger Type (value)
embalagem
pack of 5 × 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5155-01
Parâmetros
flow rate
<20 mL/min flow rate
42 psi
tamanho do leito
16 mm × 25 mm
volume do leito
5 mL
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
6% cross-linked agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
4-13
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Protocolos
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
Sample Preparation in Ion Exchange Chromatography