GE28-9365-42
HiPrep™ CM Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-42
About This Item
Produtos recomendados
ligand
carboxymethyl
descrição
Ion Exchanger Type (value)
embalagem
pkg of 20 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9365-42
Parâmetros
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
tamanho do leito
16 mm × 100 mm
volume do leito
20 mL
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
6% cross-linked agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
4-13
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- 20 mL HiPrep™ columns provide fast, reliable, and reproducible preparative ion exchange separations.
- Good flow rates and high capacity.
- The industry standard for ion exchange chromatography.
- Compatible with single-pump configurations and chromatography systems such as ÄKTA® design.
- Use a weak ion exchanger if the selectivity of a strong ion exchanger is insufficient.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Protocolos
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
Sample Preparation in Ion Exchange Chromatography