Documentos
BMSMW96008CM
Benchmark 8Channel manifold
8-channel, manifold
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Características
8-channel manifold
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific MW9600-8CM
Descrição geral
8 channel manifold for Accuris SmartWasher 96
Aplicação
Washing microplates for ELISA assays