Documentos Principais
D79004
Sigma-Aldrich
1,5-Dicyanopentane
98%
Sinônimo(s):
Pimelonitrile, Heptanedinitrile, Pentamethylene dicyanide
About This Item
Fórmula linear:
NC(CH2)5CN
Número CAS:
Peso molecular:
122.17
Beilstein:
1742138
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
p.e.
175-176 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCCCCC#N
InChI
1S/C7H10N2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-5H2
chave InChI
LLEVMYXEJUDBTA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Malononitrile ≥99%
Sigma-Aldrich
M1407
Malononitrile