About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
175.01
Beilstein:
636379
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
crystals
p.e.
247-248 °C (lit.)
pf
39-42 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
chave InChI
ZWUSBSHBFFPRNE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Yuan Chen et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-07)
In this paper, we report chemical modifications of inulin by seven kinds of aromatic Schiff bases, which are different from their substituent groups. The obtained inulin derivatives were confirmed by FTIR, 1H NMR, and 13C NMR. Then, we studied their