About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
175.01
Beilstein:
386477
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
crystals
pf
69-71 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
chave InChI
DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?