Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
281 °C (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C12H20O4/c1-3-5-9-15-11(13)7-8-12(14)16-10-6-4-2/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
chave InChI
JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
120 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?