Documentos Principais
476153
Sigma-Aldrich
Diisobutyl fumarate
98%
Sinônimo(s):
Diisobutyl fumarate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2O2CCH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
228.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
p.e.
249 °C (lit.)
pf
8 °C (lit.)
densidade
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
chave InChI
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Balyn W Zaro et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 202(9), 2737-2746 (2019-03-20)
Dimethyl fumarate (DMF) is a prescribed treatment for multiple sclerosis and has also been used to treat psoriasis. The electrophilicity of DMF suggests that its immunosuppressive activity is related to the covalent modification of cysteine residues in the human proteome.