Documentos Principais
69135
Supelco
Diisobutyl fumarate
analytical standard
Sinônimo(s):
Fumaric acid diisobutyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2O2CCH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
228.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
p.e.
249 °C (lit.)
pf
8 °C (lit.)
densidade
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
chave InChI
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)