Documentos Principais
D308
Sigma-Aldrich
Decahydro-2-naphthol
97%
Sinônimo(s):
2-Decalol
About This Item
Fórmula linear:
C10H17OH
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
773927
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
97%
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5 (lit.)
p.e.
109 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
chave InChI
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)