Documentos Principais
156655
Sigma-Aldrich
trans-1-Decalone
98%
Sinônimo(s):
trans-Decahydro-1-naphthalenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
p.e.
73 °C/1 mmHg (lit.)
pf
30-32 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CCCC[C@]1([H])C(=O)CCC2
InChI
1S/C10H16O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h8-9H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
chave InChI
AFEFRXAPJRCTOW-BDAKNGLRSA-N
Aplicação
The product has been used to study its proton resonance spectra using NMR.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Proton chemical shifts in NMR. Part 13. Proton chemical shifts in ketones and the magnetic anisotropy and electric field effect of the carbonyl group.
Abraham RJ and Ainger NJ
Journal of the Chemical Society, 2(3), 441-448 (1999)