D2388
Dimethyl 3,3′-dithiopropionimidate dihydrochloride
powder
Sinônimo(s):
DTBP, Dimethyl 3,3′-dithio-bis(propionimidate) dihydrochloride, Wang/Richards’ reagent
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COC(=N)CCSSCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2S2.2ClH/c1-11-7(9)3-5-13-14-6-4-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
CQBCVFHLZAVNPF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis of glutathione-sensitive cross-linked polyethylenimine gene vector
- Preparation of cyclodextrin-containing polymers designed for gene delivery
- Crosslinking of chick oviduct progesterone-receptor subunits
Atenção
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.