Documentos Principais
D2015
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5,6-diphenyl-1,4-oxathiin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14OS
Número CAS:
Peso molecular:
254.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CSC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14OS/c1-3-7-13(8-4-1)15-16(18-12-11-17-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
GZVBPNSXCWYLJU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)