D200603
2,6-Dinitrotoluene
98%
Sinônimo(s):
1-Methyl-2,6-dinitrobenzene, 2,6-DNT, 2-Methyl-1,3-dinitrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
crystals
pf
56-61 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
chave InChI
XTRDKALNCIHHNI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
404.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
206.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?