ERT-022S
2,4,6-Trinitrotoluene solution
1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
TNT
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1.2 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1000 μg/mL in acetonitrile
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O6/c1-4-6(9(13)14)2-5(8(11)12)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3
chave InChI
SPSSULHKWOKEEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)