D178454
Dimethyl phosphite
98%
Sinônimo(s):
Dimethoxyphosphine oxide, Dimethyl hydrogen phosphite, Dimethyl hydrogen phosphonate, Dimethyl phosphonate, Hydrogen dimethyl phosphite
Ensaio
98%
forma
liquid
Impurezas
≤0.5% trimethyl phosphate
≤1% methyl alcohol
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
pb
170-171 °C (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C2H7O3P/c1-4-6(3)5-2/h6H,1-2H3
chave InChI
HZCDANOFLILNSA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup