D175706
3,5-Dimethylphenol
98%
Sinônimo(s):
5-Hydroxy-m-xylene, sym.-m-Xylenol
Ensaio
98%
Formulário
(Powder or Crystals or Fibers or Chunk(s))
p.e.
222 °C (lit.)
pf
61-64 °C (lit.)
65-66 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)cc(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
82 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D175706-100G | 4061833560709 |
D175706-500G | 4061832284156 |