D145750
N,N-Dimethylaniline
99%
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylphenylamine, DMA, Dimethylaniline, Dimethylphenylamine
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.557 (lit.)
pb
193-194 °C (lit.)
pf
1.5-2.5 °C (lit.)
densidade
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
chave InChI
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?