Documentos Principais
D129402
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethoxyacetophenone
97%
Sinônimo(s):
Resacetophenone dimethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein:
511947
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
crystals
p.e.
288 °C (lit.)
pf
37-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)9-5-4-8(12-2)6-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)